Merck
370525
Sigma-Aldrich
1-Iod-1H,1H,2H,2H-perfluordecan
96%
Synonym(e):
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-Heptadecafluor-10-iod-decan, 1-Iod-1H,1H,2H,2H-perfluor-decan, 1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-decyliodid
Größe auswählen
25 G
€ 92,60
€ 92,60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 92,60
About This Item
Lineare Formel:
CF3(CF2)7CH2CH2I
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
574.02
Beilstein:
1894667
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 92,60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
54-58 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
iodo
SMILES String
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCI
InChI
1S/C10H4F17I/c11-3(12,1-2-28)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)27/h1-2H2
InChIKey
XVKJSLBVVRCOIT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1-Iodo-1H,1H,2H,2H-perfluorodecane was identified as Persistent Organic Pollutant (POP) and was listed as high-production-volume chemical (HPVC).
Anwendung
1-Iodo-1H,1H,2H,2H-perfluorodecane may be used in the preparation of 2,2′-bipyridines featuring fluorinated alkyl groups.[1]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Zielorgane
Liver
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Fluorous modification of 2, 2'-bipyridine.
Bennett BL, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 127(1), 140-145 (2006)