Merck
68794
Sigma-Aldrich
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-Heptadecafluoroundecyl-Jodid
≥98%
Synonym(e):
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-Heptadecafluor-11-iod-undecan, 1H,1H,2H,2H,3H,3H-Perfluorundecyl-iodid, 3-(Perfluoroctyl)-propyliodid
Größe auswählen
1 G
€ 70,30
5 G
€ 268,00
€ 70,30
Voraussichtliches Versanddatum14. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 70,30
5 G
€ 268,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H6F17I
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
588.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 70,30
Voraussichtliches Versanddatum14. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
32-36 °C
SMILES String
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCCI
InChI
1S/C11H6F17I/c12-4(13,2-1-3-29)5(14,15)6(16,17)7(18,19)8(20,21)9(22,23)10(24,25)11(26,27)28/h1-3H2
InChIKey
AXUBYTAXJHIPJO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Der Gebrauch dieses Produktes kann durch folgende Patente geschützt sein: US 6,156,896; US 5,859,247; US 5,777,121 und US 6,673,539.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Zielorgane
Liver
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)