Fortfahren mit
262145
Perfluorhexyliodid
99%
Synonym(e):
Tridecafluor-1-iodhexan, 1-Iod-perfluorhexan, 1-Iod-tridecafluorhexan, Tridecafluorhexyliodid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CF3(CF2)5I
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
445.95
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-586-6
Beilstein/REAXYS Number:
1802118
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
bp
117 °C (lit.)
density
2.063 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro, iodo
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
InChI
1S/C6F13I/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)20
InChI key
BULLJMKUVKYZDJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Perfluorohexyl iodide forms 1:1 complexes with a variety of hydrogen-bond acceptors. It has been grafted onto the isocitronellene/propene copolymer by radical reaction yielding a poly(α-olefin) with fluorinated side chains. The radical addition of perfluorohexyl iodide to vinyl acetate, using azo-bis( isobutyronitrile) (AIBN) as an initiator, has been investigated.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
444359326143323764
description
99%
description
97%
description
≥99.99% trace metals basis
description
97%
assay
99%
assay
97%
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
flakes, beads, chunks
form
powder or crystals
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
refractive index
n20/D 1.491 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
bp
117 °C (lit.)
bp
90 °C/18 mmHg (lit.)
bp
184 °C (lit.)
bp
-
density
2.063 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.337 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
239.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
115 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
355-43-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)