Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 134,00 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 387,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥96.5% (GC), 97%
form
liquid
functional group
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCS
InChI
1S/C8H5F13S/c9-3(10,1-2-22)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h22H,1-2H2
InChI key
GTPHVVCYEWPQFE-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description 97% | description 98% | description AldrichCPR |
| assay 97%, ≥96.5% (GC) | assay 98% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form liquid | form solid | form - |
| functional group fluoro | functional group fluoro | functional group hydroxyl, sulfonamide, fluoro |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
34451-26-8
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?