No data is available that characterizes the vapor pressure of this compound at or near 20 °C.
Wichtige Dokumente
364681
2-(Trimethylsilyl)ethanthiol
95%
Synonym(e):
2-Mercaptoethyl-trimethylsilan, BEST
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.454 (lit.)
bp
144-146 °C (lit.)
62-63 °C/43 mmHg (lit.)
Dichte
0.839 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
thiol
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[Si](C)(C)CCS
InChI
1S/C5H14SSi/c1-7(2,3)5-4-6/h6H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
BCOLNMGFOWHFNI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
120.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
49 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
해당 물질의 증기압이 약 20도 정도에서 얼마일가요?