Fortfahren mit
294063
Dimethyl(methylthio)sulfoniumtetrafluorborat
97%
Synonym(e):
DMTSF
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 207,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3SS(CH3)2BF4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.04
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3572194
Assay:
97%
€ 207,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
mp
89-92 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CS[S+](C)C.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/C3H9S2.BF4/c1-4-5(2)3;2-1(3,4)5/h1-3H3;/q+1;-1
InChI key
LUOOXKXNWLQGLY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)