Merck
363456
Sigma-Aldrich
Arsen(V)-oxid Hydrat
≥99.99%
Synonym(e):
Arsenic pentoxide hydrate
Größe auswählen
25 G
€ 357,00
€ 357,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 357,00
About This Item
Lineare Formel:
As2O5 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.84 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 357,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99.99%
Form
powder
Zusammensetzung
Degree of hydration, 2-5
Eignung der Reaktion
core: arsenic
reagent type: catalyst
Dichte
4.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O.O=[As](=O)O[As](=O)=O
InChI
1S/As2O5.H2O/c3-1(4)7-2(5)6;/h;1H2
InChIKey
XSIWZGKXZLITBO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)