Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 256,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
97%
form
powder
composition
Degree of hydration, ~3 , (As2O5· xH2O; x≈3)
reaction suitability
core: arsenic
density
4.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.O=[As](=O)O[As](=O)=O
InChI
1S/As2O5.H2O/c3-1(4)7-2(5)6;/h;1H2
InChI key
XSIWZGKXZLITBO-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description ≥99.99% | description ACS reagent (primary standard) | description reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5% |
| assay 97% | assay ≥99.99% | assay 99.95-100.05% | assay >99.5% |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| density 4.32 g/mL at 25 °C (lit.) | density 4.32 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
| reaction suitability core: arsenic | reaction suitability core: arsenic, reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| composition (As2O5· xH2O; x≈3), Degree of hydration, ~3 | composition Degree of hydration, 2-5 | composition - | composition - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Arsen(V)-oxid Hydrat
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Lagerklasse
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
12044-50-7
12044-50-7
12044-50-7
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?