Wichtige Dokumente
202657
Arsen
99.999% trace metals basis
Qualitätsniveau
Assay
99.999% trace metals basis
Widerstandsfähigkeit
33.3 μΩ-cm
bp
613 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
817 °C (lit.)
Dichte
5.727 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[As]
InChI
1S/As
InChIKey
RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Respiratory organs,Cardio-vascular system,Gastro-intestinal system,Central nervous system,Nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?