NIST3036
Arsenic Acid (AsV) Standard Solution
NIST®SRM® 3036
Synonym(e):
Arsenic Acid (AsV) Standard Solution, Arsenic Acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Verpackung
ampule of 2 × 10 mL
Hersteller/Markenname
NIST®
Format
single component solution
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Arsenic acid (AsV)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)