Merck
485942
Sigma-Aldrich
Boc-Leu-OH-1-13C Monohydrat
99 atom % 13C
Synonym(e):
N-(tert.-Butoxycarbonyl)-L-leucin-1-13C Monohydrat, L-Leucin-1-13C, N-t-Boc-Derivat Monohydrat
Größe auswählen
1 G
€ 846,00
€ 846,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 846,00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2CH(NH-Boc)13CO2H · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 846,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −25°, c = 2 in acetic acid
mp (Schmelzpunkt)
85-87 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Boc
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]O[H].CC(C)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)[13C](O)=O
InChI
1S/C11H21NO4.H2O/c1-7(2)6-8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5;/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14);1H2/t8-;/m0./s1/i9+1;
InChIKey
URQQEIOTRWJXBA-GQSAWZRISA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)