Wichtige Dokumente
15450
Boc-Leu-OH Hydrat
≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
Boc-L-leucin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (HPLC)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −25±0.5°, c = 2% in acetic acid
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction type: C-H Activation
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
mp (Schmelzpunkt)
85-90 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
amine
carboxylic acid
SMILES String
CC(C)C[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-7(2)6-8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m0/s1
InChIKey
MDXGYYOJGPFFJL-QMMMGPOBSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?