Fortfahren mit
15512
Boc-Trp-OH
≥99.0% (TLC)
Synonym(e):
Nα-(tert.-Butoxycarbonyl)-L-tryptopha, Nα-Boc-L-tryptophan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 79,90
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H20N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.34
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
236-072-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
39677
€ 79,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC)
optical activity
[α]20/D −20±1°, c = 1% in DMF
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
136 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C16H20N2O4/c1-16(2,3)22-15(21)18-13(14(19)20)8-10-9-17-12-7-5-4-6-11(10)12/h4-7,9,13,17H,8H2,1-3H3,(H,18,21)(H,19,20)/t13-/m0/s1
InChI key
NFVNYBJCJGKVQK-ZDUSSCGKSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boc-Trp-OH
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)