Fortfahren mit
408441
Boc-Gln-OH
98%
Synonym(e):
Nα-(tert.-Butoxycarbonyl)-L-glutamin, Boc-L-glutamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 147,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2COCH2CH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
237-296-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2127805
€ 147,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
98%
form
powder
optical activity
[α]20/D −3.5°, c = 1 in ethanol
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
113-116 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O5/c1-10(2,3)17-9(16)12-6(8(14)15)4-5-7(11)13/h6H,4-5H2,1-3H3,(H2,11,13)(H,12,16)(H,14,15)/t6-/m0/s1
InChI key
VVNYDCGZZSTUBC-LURJTMIESA-N
Gene Information
human ... CCR2(1231)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
162647
description
98%
description
99%
form
powder
form
powder
assay
98%
assay
99%
optical activity
[α]20/D −3.5°, c = 1 in ethanol
optical activity
[α]23/D −7.3°, c = 2 in ethanol
mp
113-116 °C (dec.) (lit.)
mp
134-138 °C (lit.)
Gene Information
human ... CCR2(1231)
Gene Information
-
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)