Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH(COOH)NHCOOC(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
237-307-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1711290
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
solid
optical activity
[α]20/D −6.2±0.5°, c = 1% in acetic acid
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis, reaction type: C-H Activation, reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
mp
77-80 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine, carboxylic acid
SMILES string
CC(C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C10H19NO4/c1-6(2)7(8(12)13)11-9(14)15-10(3,4)5/h6-7H,1-5H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m0/s1
InChI key
SZXBQTSZISFIAO-ZETCQYMHSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boc-Val-OH
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?