Fortfahren mit
383333
Tantal(V)-butoxid
99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Pentabutoxytantalum
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Ta(OCH2CH2CH2CH3)5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
546.52
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
256-962-9
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
liquid
reaction suitability
core: tantalum, reagent type: catalyst
refractive index
n20/D 1.483 (lit.)
density
1.31 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCO[Ta](OCCCC)(OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/5C4H9O.Ta/c5*1-2-3-4-5;/h5*2-4H2,1H3;/q5*-1;+5
InChI key
QORWLRPWMJEJKP-UHFFFAOYSA-N
General description
Tantalum alkoxides are useful as starting materials for tantalum oxides for dielectrics.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
303518339113204536
description
99.99% trace metals basis
description
99% trace metals basis
description
99.98% trace metals basis
description
<20 μm, 99.99% trace metals basis
form
liquid
form
powder
form
liquid
form
powder
assay
99.99% trace metals basis
assay
99% trace metals basis
assay
99.98% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
density
1.31 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.2 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.566 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.2 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.483 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.487 (lit.)
refractive index
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
core: tantalum, reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: tantalum
reaction suitability
core: tantalum, reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: tantalum
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
95.0 °F - closed cup
flash_point_c
35 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)