Fortfahren mit
339202
Niob(V)-ethoxid
99.95% trace metals basis
Nachhaltigkeitsmerkmale
Synonym(e):
NbOEt, Niob(V)-ethoxid, Niob-ethanolat, Niob-ethylat, Pentaethoxyniob
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Nb(OCH2CH3)5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.21
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-795-2
Beilstein/REAXYS Number:
3678883
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
Sol-Gel Precursors
assay
99.95% trace metals basis
form
liquid
reaction suitability
core: niobium
sustainability
Sustainability features
refractive index
n20/D 1.516 (lit.)
bp
142 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
5-6 °C (lit.)
density
1.268 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCO[Nb](OCC)(OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/5C2H5O.Nb/c5*1-2-3;/h5*2H2,1H3;/q5*-1;+5
InChI key
ZTILUDNICMILKJ-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product can be used as a precursor to make perovskite oxides, which promote thermoelectric heat-to-electricity conversion, improving energy efficiency. Click here for more information.
Niob(V)-ethoxid ist eine metallorganische Verbindung, die in Lösung dimerisiert, um Nb2(OEt)10-Moleküle zu bilden. Bei Raumtemperatur ist es eine farblose Flüssigkeit, die mit einigen organischen Lösungsmitteln mischbar ist, aber leicht hydrolysiert. Niob(V)-ethoxid gefriert bei 5 °C und kocht bei 142 °C bei 0,1 mmHg. Es kann durch die elektrochemische Reaktion von Ethanol mit einer Niob-Platte und Edelstahlelektroden in Gegenwart von Tetraethylammoniumchlorid (TEAC) als leitendes Additiv synthetisiert werden.
Application
Niob(V)-ethoxid ist ein synthetischer Vorläufer von Nioboxiden, zum Beispiel Nb2O5, NaNbO3 und TiNb2O7. Niob(V)-ethoxid wird verbreitet in kolloidalen lösungsbasierten Synthesen wie Sol-Gel-Prozesse und Elektrospinnen verwendet. Diese Chemie ermöglicht es Forschenden, die Mikrostruktur zu steuern, um Gele , Nanofasern , Nanoröhrchen und Mikrosphären zu bilden. Niob(V)-ethoxid wird verbreitet auch anderen Metallalkoxiden zugesetzt, um Metalloxide (am häufigsten Titandioxid) mit Niob zu dotieren.
Aufgrund seines geringen Siedepunkts und seiner niedrigen Zersetzungstemperatur (~325–350 °C) wird Niob(V)-ethoxid auch als Vorläufer für die Atomlagenabscheidung, chemische Gasphasenabscheidung und metallorganische chemische Gasphasenabscheidung von Nioboxiden verwendet.
Es kann auch als Dotierstoff zum Herstellen einer Nb-dotierten TiO2-Photoanode für Grätzel-Zellen (DSSC) eingesetzt werden. Das Dotieren von Nb setzt das Leitungsband von TiO2 herab und verbessert dadurch die Elektroneninjektion und Transferfähigkeit von TiO2-Photoanoden. Dies führt zu einer signifikanten Leistungssteigerung von DSSC.
Features and Benefits
Die Reinheit und Flüchtigkeit von Niob(V)-ethoxid sorgen dafür,dass es sich als Vorläufer für die Atomlagenabscheidung und chemischeGasphasenabscheidung von Nioboxid eignet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
COMH93D6698B510696336602
description
99.95% trace metals basis
description
-
description
anhydrous, powder, 99.995% trace metals basis
description
≥99.9% trace metals basis
assay
99.95% trace metals basis
assay
-
assay
99.995% trace metals basis
assay
≥99.9% trace metals basis
form
liquid
form
-
form
powder
form
crystals and lumps
density
1.268 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
2.75 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.75 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
5-6 °C (lit.)
mp
-
mp
204.7 °C (lit.)
mp
204.7 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.516 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
bp
142 °C/0.1 mmHg (lit.)
bp
-
bp
254 °C (lit.)
bp
254 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Niob(V)-ethoxid
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
96.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
36 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf