Wichtige Dokumente
470775
Vanadium(V)-oxytriethoxid
95%
Synonym(e):
Ethyl orthovanadate, Oxovanadium triethoxide, Tri(ethoxy)vanadium oxide, Triethoxyvanadyl, Triethyl vanadate, Vanadium oxytriethoxide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
core: vanadium
reagent type: catalyst
bp
125-128 °C (lit.)
Dichte
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCO[V](=O)(OCC)OCC
InChI
1S/3C2H5O.O.V/c3*1-2-3;;/h3*2H2,1H3;;/q3*-1;;+3
InChIKey
IOHMVQGDVUCILM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
159.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
71 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?