Wichtige Dokumente
337927
Ytterbium(III)-chlorid Hexahydrat
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Ytterbium(III)-Chlorid-6-hydrat, Ytterbiumtrichloridhydrat
Qualitätsniveau
Assay
99.9% trace metals basis
Form
crystals and lumps
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: ytterbium
Verunreinigungen
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp (Schmelzpunkt)
180 °C (dec.) (lit.)
Dichte
2.58 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Yb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.6H2O.Yb/h3*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;+3/p-3
InChIKey
LEYFXTUKPKKWMP-UHFFFAOYSA-K
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.