Fortfahren mit
212903
Terbium(III)-chlorid Hexahydrat
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Terbium chloride hexahydrate, Terbium trichloride hexahydrate, Trichloroterbium hexahydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 97,40
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 424,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
TbCl3 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
373.38
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-132-4
MDL number:
Assay:
99.9% trace metals basis
Form:
solid
€ 97,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
solid
reaction suitability
core: terbium, reagent type: catalyst
impurities
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
density
4.35 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Tb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.6H2O.Tb/h3*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;+3/p-3
InChI key
ULJUVCOAZNLCJZ-UHFFFAOYSA-K
Application
Terbium(III) chloride hexahydrate can be used to study the effect of Tb(III) ions on the micellization properties of surfactants.
It can also be used as aprecursor to synthesize a label-freeaptasensor for the detection of ofloxacin (OFL) residues in the food.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
204560439657203211
description
99.9% trace metals basis
description
99.999% trace metals basis
description
powder, 99.9% trace metals basis
description
99.995% trace metals basis
form
solid
form
powder and chunks
form
powder
form
solid
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.995% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
4.35 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4.35 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4.35 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
impurities
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
impurities
≤15.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
impurities
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
impurities
≤55.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
reaction suitability
core: terbium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: terbium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: terbium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: erbium, reagent type: catalyst
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Terbium(III)-chlorid Hexahydrat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)