Merck
334480
Sigma-Aldrich
Iridium(IV)-chlorid Hydrat
technical grade
Synonym(e):
Iridium tetrachloride hydrate, Tetrachloroiridium hydrate
Größe auswählen
500 MG
€ 144,00
€ 144,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 144,00
About This Item
Lineare Formel:
lrCl4 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
334.03 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 144,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Form
crystalline
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: iridium
Konzentration
48-55% Ir (after reduction with magnesium, gravimetric)
mp (Schmelzpunkt)
>350 °C (lit.)
SMILES String
O.Cl[Ir](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Ir.H2O/h4*1H;;1H2/q;;;;+4;/p-4
InChIKey
KVDBPOWBLLYZRG-UHFFFAOYSA-J
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Artikel
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.