Merck
336807
Sigma-Aldrich
Iridium(III)-chlorid
crystalline
Synonym(e):
Iridium trichloride, Iridium(3+) chloride, Trichloroiridium
Größe auswählen
500 MG
€ 190,00
2 G
€ 617,00
€ 190,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 190,00
2 G
€ 617,00
About This Item
Lineare Formel:
IrCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
298.58
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 190,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
crystalline
Qualitätsniveau
Konzentration
35-37% (after oxygen combustion, silver nitrate titration)
mp (Schmelzpunkt)
763 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Ir](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ir/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
DANYXEHCMQHDNX-UHFFFAOYSA-K
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rajendra Prasad Paitandi et al.
European journal of medicinal chemistry, 84, 17-29 (2014-07-12)
Efficacy of the ferrocene appended piano-stool dipyrrinato complexes [(η(6)-C6H6)RuCl(fcdpm)] (1), [(η(6)-C10H14)RuCl(fcdpm)] (2), [(η(6)-C12H18)RuCl(fcdpm)] (3) [(η(5)-C5Me5)RhCl(fcdpm)] (4) and [(η(5)-C5Me5)IrCl(fcdpm)] (5) [fcdpm = 5-ferrocenyldipyrromethene] toward anticancer activity have been described. Binding of the complexes with calf thymus DNA (CT-DNA) and BSA (bovine
Artikel
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.