Wichtige Dokumente
516996
Iridium(IV)-chlorid Hydrat
≥99.9% trace metals basis
Qualitätsniveau
Assay
≥99.9% trace metals basis
Form
crystalline
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: iridium
Verunreinigungen
≤1000 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
>350 °C (lit.)
SMILES String
O.Cl[Ir](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Ir.H2O/h4*1H;;1H2/q;;;;+4;/p-4
InChIKey
KVDBPOWBLLYZRG-UHFFFAOYSA-J
Anwendung
- To fabricate an Ir-decorated graphene electrode for vanadium redox flow batteries.[1]
- As a precursor to synthesize iridium oxide nanoparticles. These nanoparticles can act as a stable catalyst for the hydrogenation of a series of nitrogen heterocycles.[2]
- To prepare Ir single atom catalyst (Ir1–Ni(OH)2) for oxygen evolution reaction.[3]
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.