Wichtige Dokumente
683094
HS157
Umicore, 97%
Synonym(e):
Di-μ-chlorobis[(1,2,5,6-η)-1,5-cyclooctadiene]diiridium, [Ir(1,5-cod)Cl]2, 1,5-Cyclooctadien-iridium(I)-chlorid-dimer, Bis(1,5-cyclooctadien)diiridium(I)dichlorid, Chloro(1,5-cyclooctadien)iridium(I)-Dimer, Iridium(I)-chlorid-1,5-Cyclooctadien-Komplex-dimer, [Ir(1,5-cod)Cl]2, [Ir(cod)Cl]2
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: iridium
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
205 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl[Ir].Cl[Ir].C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.2ClH.2Ir/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2/b2*2-1-,8-7-;;;;
InChIKey
ZFOUDQNHNLDNLD-MIXQCLKLSA-L
Verwandte Kategorien
Anwendung
Metallvorläufer für asymmetrische allylische Substitutionen.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Arylboronic acids and esters, vital tools in chemical transformations, find extensive use, particularly in the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.
Precatalysts for asymmetric catalysis offer batch-to-batch consistency in a range of catalytic reactions, supporting diverse research needs.