Merck
299391
Sigma-Aldrich
Tetrairidiumdodecacarbonyl
98%
Synonym(e):
Iridium carbonyl
Größe auswählen
500 MG
€ 214,00
€ 214,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 214,00
About This Item
Lineare Formel:
Ir4(CO)12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1104.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 214,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: iridium
mp (Schmelzpunkt)
195 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
THF: slightly soluble(lit.)
toluene: slightly soluble(lit.)
SMILES String
[Ir].[Ir].[Ir].[Ir].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/12CO.4Ir/c12*1-2;;;;
InChIKey
XWDKRVSSHIJNJP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.