Merck
33562
Sigma-Aldrich
N,N′-Dibenzoyl-L-cystin
98%
Größe auswählen
5 G
€ 339,00
€ 339,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 339,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H20N2O6S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
448.51
Beilstein:
2068210
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 339,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D −215±8°, c = 1% in ethanol
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
195-200 °C (dec.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
OC(=O)[C@H](CSSC[C@H](NC(=O)c1ccccc1)C(O)=O)NC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C20H20N2O6S2/c23-17(13-7-3-1-4-8-13)21-15(19(25)26)11-29-30-12-16(20(27)28)22-18(24)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-16H,11-12H2,(H,21,23)(H,22,24)(H,25,26)(H,27,28)/t15-,16-/m0/s1
InChIKey
GUTXMPQWQSOAIY-HOTGVXAUSA-N
Anwendung
Reactant involved in:
  • Synthesis of integrin antagonists
  • Dissipative self-assembly of molecular gelator using chemical fuel
  • Synthesis of crosslinkable hydrogel for proliferation of encapsulated human derm fibroblast
  • Analysis for use as metallo-β-lactamase inhibitors
  • Amplification of bifunctional disulfide ligands for calmodulin
Sonstige Hinweise
Chiral modifier of LiBH4 for enantioselective reductions of aromatic, heteroaromatic and unsaturated ketones to alcohols[1][2][3][4]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 138-138 (1985)
K. Soai et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 413-413 (1984)
P.G. Sammes et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 111-111 (1988)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 801-801 (1987)