333875
Zinktetrafluorborat Hydrat
Synonym(e):
Zinc ditetrafluoroborate hydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
crystalline
Zusammensetzung
Degree of hydration, 6-7
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: zinc
SMILES String
O.[Zn++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/2BF4.H2O.Zn/c2*2-1(3,4)5;;/h;;1H2;/q2*-1;;+2
InChIKey
WKVXCUNBQMAPGE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges