Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4F12N2O8S4Zn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
625.68
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Zinkdi[bis(trifluormethylsulfonyl)imid], 95%
Quality Segment
assay
95%
form
solid
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
mp
143-147 °C
SMILES string
FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Zn]N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C2F6NO4S2.Zn/c2*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q2*-1;+2
InChI key
QEORIOGPVTWFMH-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for:
- Enantioselective Friedel-Crafts alkylation of pyrroles with β-CF3 acrylates
- Stereoselective Diels-Alder reaction
- Tandem cyclopropane ring-opening / Conia-ene cyclization
- Aromatic nitration
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?