Fortfahren mit
394017
Zinktrifluoracetat Hydrat
Synonym(e):
Trifluoressigsäure Zinksalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 48,50
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Zn(CF3COO)2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
291.42 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3719156
€ 48,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
composition
Zn, ≤21.8% EDTA titration
reaction suitability
reagent type: catalyst
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)O[Zn]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C2HF3O2.Zn/c2*3-2(4,5)1(6)7;/h2*(H,6,7);/q;;+2/p-2
InChI key
VCQWRGCXUWPSGY-UHFFFAOYSA-L
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
333875946877771406
description
-
description
-
description
Zn(OTf)2, battery grade, ≥99.9 trace metals basis
description
-
form
powder
form
crystalline
form
powder
form
solid
composition
Zn, ≤21.8% EDTA titration
composition
Degree of hydration, 6-7
composition
-
composition
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
reaction suitability
-
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation, reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)