Merck
383317
Sigma-Aldrich
Zinkacetat
99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Zn(OAc)2
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CO2)2Zn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.48
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
99.99% trace metals basis
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: zinc
reagent type: catalyst
Verunreinigungen
<0.2% water
Dichte
1.84 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(O[Zn]OC(C)=O)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Zn/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChIKey
DJWUNCQRNNEAKC-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Zinkacetat wird hauptsächlich als Vorstufe oder Katalysator bei verschiedenen synthetischen Reaktionen verwendet. In der organischen Chemie findet Zinkacetat als Reagenz bei der Bildung von Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen Anwendung. Es kann die Synthese von Estern, Allylalkoholen und Acetalen unterstützen. So kann es beispielsweise die Acylierung von Alkoholen, Phenolen und Aminen zu Estern wie bei der Fischer-Veresterung fördern. Zinkacetat wird auch bei der Synthese von metallorganischen Gerüsten (MOFs) eingesetzt. MOFs sind poröse Materialien, die aus Metallionen oder Clustern bestehen, die mit organischen Liganden koordiniert sind. Zinkacetat kann als Vorstufe für die Bildung von MOFs dienen, da es mit organischen Linkern koordiniert und robuste Netzwerke bildet.
Für Anwendungen im kleinen Maßstab und mit hohem Durchsatz ist das Produkt auch als ChemBeads (927805) erhältlich
Anwendung
Anwendungsgebiete für Zinkacetat:
  • Synthese von geschichteten Zn-Arylphosphonaten mit potenzieller Anwendung in der Sorption, dem Ionenaustausch oder der Katalyse.
  • Ultraschallpräparation von Zinksulfid-Nanopartikeln, die auf Siliziumdioxidpartikel beschichtet sind.
  • Synthese von ZnO/ZnS-Verbundwerkstoffen durch Ionenaustauschmethode (1)
  • Herstellung von verzweigten 3D hierarchischen ZnO/ZnS-Hetorojunction-Nanodrähten für eine verbesserte photoelektrochemische Wasserspaltung (2)
  • Synthese von CO3O4-dekorierten ZnO@ZnS Kern-Schalen-Strukturen für effiziente photokatalytische Gesamtwasserspaltung (3)
  • Synthese von ZnO-Photokatalysatoren (4)
Angaben zur Herstellung
Präparation von ZnSe-Nanostrukturen bei der Thermolyse von Zinkacetat und Selenoharnstoff in einer Mischung von Octadecylamin und Trioctylphosphinoxid.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Siu-Hong Chan et al.
PloS one, 5(2), e9071-e9071 (2010-02-09)
Helicobacter pylori is the etiologic agent of common gastritis and a risk factor for gastric cancer. It is also one of the richest sources of Type II restriction-modification (R-M) systems in microorganisms. We have cloned, expressed and purified a new
Junsang Cho et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 33(15), 3711-3719 (2017-04-01)
Highly efficient blue-emitting CdSe-derived core/shell gradient alloy quantum dots (CSGA QDs) with photoluminescence quantum yield (PL QY) of ca. 90% have been synthesized through a facile "one-pot" approach. CdSe nuclei are initially formed as core and gradient alloy shells such
Abdelhay Aboulaich et al.
Inorganic chemistry, 49(23), 10940-10948 (2010-11-06)
Relatively monodisperse and highly luminescent Mn(2+)-doped zinc blende ZnSe nanocrystals were synthesized in aqueous solution at 100 °C using the nucleation-doping strategy. The effects of the experimental conditions and of the ligand on the synthesis of nanocrystals were investigated systematically.
Asit Baran Panda et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 23(2), 765-770 (2007-01-11)
Shape-, size-, and phase-controlled ZnSe nanostructures were synthesized by thermolysis of zinc acetate and selenourea using liganding solvents of octadecylamine (ODA) and trioctylphosphineoxide (TOPO) at different molar ratios. Materials synthesized in pure ODA resulted in uniform ultranarrow nanorods and nanowires
Huiqing Wang et al.
Cellulose (London, England), 20(6), 3007-3024 (2013-01-01)
Photoluminiscent (PL) cellulose aerogels of variable shape containing homogeneously dispersed and surface-immobilized alloyed (ZnS)