Wichtige Dokumente
328014
3-Methylhippursäure
98%
Synonym(e):
N-(3-Methylbenzoyl)-glycin, m-Toluylsäure
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
138-140 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amide
carboxylic acid
SMILES String
Cc1cccc(c1)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C10H11NO3/c1-7-3-2-4-8(5-7)10(14)11-6-9(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,14)(H,12,13)
InChIKey
YKAKNMHEIJUKEX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?