Fortfahren mit
328022
4-Methylhippursäure
98%
Synonym(e):
N-(4-Methylbenzoyl)-glycin, p-Toluylsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 58,30
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3C6H4CONHCH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
248-231-8
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
€ 58,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
powder
mp
163-165 °C (lit.)
functional group
amide, carboxylic acid
SMILES string
Cc1ccc(cc1)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C10H11NO3/c1-7-2-4-8(5-3-7)10(14)11-6-9(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,14)(H,12,13)
InChI key
NRSCPTLHWVWLLH-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Methylhippuric acid is the major metabolite of xylene and has been determined in urine by gas chromatography.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
32801432800668069
description
98%
description
98%
description
98%
description
analytical standard
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
≥97.5% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
-
form
powder
form
-
mp
163-165 °C (lit.)
mp
138-140 °C (lit.)
mp
161-164 °C (lit.)
mp
187-191 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, amide
functional group
amide, carboxylic acid
functional group
amide, carboxylic acid
functional group
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)