Wichtige Dokumente
M90003
trans,trans-Muconsäure
95%
Synonym(e):
trans,trans-1,3-Butadien-1,4-dicarbonsäure, trans,trans-2,4-Hexadiendisäure
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
powder
bp
320 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
290 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC(=O)\C=C\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H6O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H,(H,7,8)(H,9,10)/b3-1+,4-2+
InChIKey
TXXHDPDFNKHHGW-ZPUQHVIOSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?