Wichtige Dokumente
154210
(R)-(−)-Mandelsäure
ReagentPlus®, ≥99%
Synonym(e):
(R)-α-Hydroxyphenylessigsäure
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]23/D −153°, c = 2.5 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
131-133 °C (lit.)
SMILES String
O[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m1/s1
InChIKey
IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
(R)-(−)-Mandelic acid is a carboxylic acid used as a starting material to synthesize antibiotics, antitumor agents, and antiobesity drugs. [4]
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCActive Filters