Merck
515736
Sigma-Aldrich
Rhenium(VII)-oxid
99.995% trace metals basis
Synonym(e):
Rheniumheptoxid
About This Item
Lineare Formel:
Re2O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
484.41
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
99.995% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: rhenium
bp
360 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
220 °C (lit.)
Dichte
6.103 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=[Re](=O)(=O)O[Re](=O)(=O)=O
InChI
1S/7O.2Re
InChIKey
NBGOSNNAAHDRLK-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
Precursor to organorhenium oxides which catalyze olefin oxidation, metathesis and other transformations.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)