288055
Cyclopentadienylmangan(I)-tricarbonyl
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder or crystals
Zusammensetzung
Mn, 26.0-27.9% EDTA titration
Eignung der Reaktion
core: manganese
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
72-76 °C (lit.)
SMILES String
[Mn].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.3CO.Mn/c1-2-4-5-3-1;3*1-2;/h1-5H;;;;
InChIKey
CZPHEHHRMHXAIK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.