Wichtige Dokumente
241458
Chrom(0)-hexacarbonyl
98%
Synonym(e):
Chromium carbonyl, Hexacarbonylchromium
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
7.6 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 36 °C)
Assay
98%
Eignung der Reaktion
core: chromium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
>150 °C (dec.) (lit.)
Dichte
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cr].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/6CO.Cr/c6*1-2;
InChIKey
KOTQLLUQLXWWDK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?