Merck
326151
Sigma-Aldrich
N4-Benzoylcytidin
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H17N3O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
347.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]27/D +55°, c = 0.1 in methanol
mp (Schmelzpunkt)
230-234 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(NC(=O)c3ccccc3)=NC2=O
InChI
1S/C16H17N3O6/c20-8-10-12(21)13(22)15(25-10)19-7-6-11(18-16(19)24)17-14(23)9-4-2-1-3-5-9/h1-7,10,12-13,15,20-22H,8H2,(H,17,18,23,24)/t10-,12-,13-,15-/m1/s1
InChIKey
BNXBRFDWSPXODM-BPGGGUHBSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)