Fortfahren mit
A4380
Ammoniumbiborat Tetrahydrat
98.9-101.2% B2O3 basis
Synonym(e):
Ammonium tetraborate tetrahydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 67,40
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(NH4)2B4O7 · 4H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.38
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
234-513-8
MDL number:
Assay:
98.9-101.2% B2O3 basis
Form:
powder
€ 67,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98.9-101.2% B2O3 basis
form
powder
pH
~8.8 ( in solution, over a wide range of concentrations)
SMILES string
N.N.O.O.O.O.OB1OB(O1)OB2OB(O)O2
InChI
1S/B4H2O7.2H3N.4H2O/c5-1-7-3(8-1)11-4-9-2(6)10-4;;;;;;/h5-6H;2*1H3;4*1H2
InChI key
QZNWNKFWDJRMLV-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Determination of nucleation kinetics of ammonium biborate tetrahydrate: This study focuses on the metastable zone widths (MZW) of ammonium biborate tetrahydrate, both in its pure state and in the presence of impurities, providing insights into its crystallization kinetics and stability (O Sahin et al., 2014).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A4505M1019A1343
description
98.9-101.2% B2O3 basis
description
≥99%
description
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, 81.0-83.0% MoO3 basis
description
meets USP testing specifications
form
powder
form
powder
form
-
form
crystals
assay
98.9-101.2% B2O3 basis
assay
≥99%
assay
81.0-83.0% MoO3 basis
assay
99.3-101.8% %
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pH
~8.8 ( in solution, over a wide range of concentrations)
pH
-
pH
-
pH
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
12228-87-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)