Merck
436798
N4-Benzoylcytosin
98%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H9N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
functional group
amide, phenyl
SMILES string
O=C1NC=CC(NC(=O)c2ccccc2)=N1
InChI
1S/C11H9N3O2/c15-10(8-4-2-1-3-5-8)13-9-6-7-12-11(16)14-9/h1-7H,(H2,12,13,14,15,16)
InChI key
XBDUZBHKKUFFRH-UHFFFAOYSA-N
General description
N4-Benzoylcytosine is an amide and its anti-microbial activity against pathogenic microorganisms has been studied using the Disk Diffusion and the Pour Plate method. It can be synthesized via the condensation of benzoyl chloride with cytosine.
Application
N4-Benzoylcytosine may be employed for the following syntheses:
  • 3′-C-ethynyl and 3′-C-(1,4-disubstituted-1,2,3-triazolo) double-headed pyranonucleosides
  • 2′-C-methyl-4′-thiocytidine, via the Pummerer reaction
  • 2′-fluorinated L-nucleoside analogs
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)