Merck
307890
Sigma-Aldrich
Dimesitylborfluorid
90%
Größe auswählen
5 G
€ 196,00
€ 196,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 196,00
About This Item
Lineare Formel:
[2,4,6-(CH3)3C6H2]2BF
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 196,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
90%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
69-72 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(C)c(B(F)c2c(C)cc(C)cc2C)c(C)c1
InChI
1S/C18H22BF/c1-11-7-13(3)17(14(4)8-11)19(20)18-15(5)9-12(2)10-16(18)6/h7-10H,1-6H3
InChIKey
WZWGERGANZMXOM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)