Fortfahren mit
D9754
2-Aminoethyl-diphenylborinat
97%
Synonym(e):
2-APB, 2-Aminoethoxydiphenylborat, Diphenylborsäure-2-aminoethylester, NSC 17107
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 40,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 106,00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 172,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 266,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C6H5)2BOCH2CH2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.09
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-366-5
Beilstein/REAXYS Number:
2942273
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
€ 40,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Drug Control: Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
Quality Segment
assay
97%
form
powder
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCCOB(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H16BNO/c16-11-12-17-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12,16H2
InChI key
BLZVCIGGICSWIG-UHFFFAOYSA-N
Application
Reaktant für:
  • Herstellung von Induktoren der Apoptose
  • Aktivator des Orai3-Proteins (ORAI Calcium Release-Activated Calcium Modulator 3)[1]
  • Hemmt das Einströmen von Ca2+ durch das transiente Rezeptorpotenzial-2-Kanalprotein in den Neuronen von Spinalganglien der Ratte[2]
  • Inhibitor des Membranpermeabilität herstellenden SOCE-Mechanismus (speichergesteuerter Calcium-Einstrom)[3]
Biochem/physiol Actions
Membrangängiger Modulator der intrazellulären, IP3-induzierten Calcium-Freisetzung.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.4163679205531457
assay
97%
assay
-
assay
≥95%
assay
≥99.5%
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
form
powder
form
powder
form
liquid
form
powder or crystals
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
drug control
-
drug control
-
drug control
-
description
Drug Control: Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
description
-
description
-
description
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Aminoethyl-diphenylborinat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf