Merck
302813
Sigma-Aldrich
(+)-O,O′-Di-p-toluoyl-D-weinsäure
made from synthetic tartaric acid, 97%
Synonym(e):
Di-p-toluoyl-D-tartaric acid
Größe auswählen
25 G
€ 145,00
100 G
€ 370,00
€ 145,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 145,00
100 G
€ 370,00
About This Item
Lineare Formel:
[CH3C6H4CO2CH(CO2H)-]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
386.35
Beilstein:
3225584
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 145,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]19/D +138°, c = 1 in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
169-171 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ester
SMILES String
Cc1ccc(cc1)C(=O)O[C@@H]([C@H](OC(=O)c2ccc(C)cc2)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H18O8/c1-11-3-7-13(8-4-11)19(25)27-15(17(21)22)16(18(23)24)28-20(26)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10,15-16H,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)/t15-,16-/m0/s1
InChIKey
CMIBUZBMZCBCAT-HOTGVXAUSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)