Merck
43456
Sigma-Aldrich
(+)-O,O′-Di-pivaloyl-D-weinsäure
≥98.0%
Synonym(e):
(+)-DPTA
Größe auswählen
5 G
€ 117,00
€ 117,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 117,00
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)3CCO2CH(CO2H)-]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.32
Beilstein:
6894779
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
eCl@ss:
39021705
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 117,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0%
Optische Aktivität
[α]20/D +23.5±1°, c = 1.7% in dioxane
mp (Schmelzpunkt)
127-130 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ester
SMILES String
CC(C)(C)C(=O)O[C@@H]([C@H](OC(=O)C(C)(C)C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C14H22O8/c1-13(2,3)11(19)21-7(9(15)16)8(10(17)18)22-12(20)14(4,5)6/h7-8H,1-6H3,(H,15,16)(H,17,18)/t7-,8-/m0/s1
InChIKey
UFHJEZDFEHUYCR-YUMQZZPRSA-N
Allgemeine Beschreibung
(+)-O,O′-Di-pivaloyl-D-tartaric acid is a chiral protonating agent (CPA).[1]
Sonstige Hinweise
Reagens für die "Deracemisierung" von Carbonylverbindungen durch enantioselektive Protonierung von Enaminen oder Li-Enolaten [2][3][4]; Synthese von optisch aktiven α-Aminosäuren[5]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Enantioselective protonations: fundamental insights and new concepts.
Duhamel L, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 15(23) (2004)
Deracemization by enantioselective protonation. A new method for the enantiomeric enrichment of. alpha.-amino acids.
L. Duhamel, J.-C. Plaquevent
Journal of the American Chemical Society, 100, 7415-7415 (1978)
Deracemisation par protonation enantioselective.
L. Duhamel, J.-C. Plaquevent
Tetrahedron Letters, 2285-2285 (1977)
L. Duhamel
Bulletin de la Societe Chimique De France, II, 421-421 (1984)
Ligand exchange in asymmetric reactions of lithium enolates: application to the deracemization of a-aminoacids.
L. Duhamel et al.
Tetrahedron Letters, 27, 4975-4975 (1986)