Fortfahren mit
33624
(−)-O,O′-Dibenzoyl-L-weinsäure-mono-(dimethylamid)
≥99.0%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 106,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H19NO7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
385.37
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Assay:
≥99.0%
€ 106,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0%
optical activity
[α]20/D −79±1°, c = 5% in ethanol
mp
150-152 °C (dec.)
functional group
amide, carboxylic acid, ester, phenyl
SMILES string
CN(C)C(=O)[C@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C20H19NO7/c1-21(2)17(22)15(27-19(25)13-9-5-3-6-10-13)16(18(23)24)28-20(26)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,15-16H,1-2H3,(H,23,24)/t15-,16-/m1/s1
InChI key
LINPSOODYGSBAH-HZPDHXFCSA-N
Application
Chiral acid useful for the resolution of amines
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
3458493361043456
description
≥99.0%
description
98%
description
≥99.0% (T)
description
≥98.0%
assay
≥99.0%
assay
98%
assay
≥99.0% (T)
assay
≥98.0%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
150-152 °C (dec.)
mp
152-155 °C (lit.)
mp
154-156 °C (lit.), 145-155 °C
mp
127-130 °C (lit.)
functional group
ester, amide, phenyl, carboxylic acid
functional group
phenyl, ester, carboxylic acid
functional group
carboxylic acid, ester, phenyl
functional group
carboxylic acid, ester
optical activity
[α]20/D −79±1°, c = 5% in ethanol
optical activity
[α]20/D −116°, c = 9 in ethanol
optical activity
[α]20/D +117±2°, c = 5% in ethanol
optical activity
[α]20/D +23.5±1°, c = 1.7% in dioxane
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)