301272
2-Brom-acetamid
98%
Synonym(e):
α-Bromoacetamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
87-91 °C (lit.)
SMILES String
NC(=O)CBr
InChI
1S/C2H4BrNO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
InChIKey
JUIKUQOUMZUFQT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges