Fortfahren mit
B8271
Bromessigsäure-N-hydroxysuccinimid-Ester
≥95%, powder
Synonym(e):
2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 2-bromoacetate, N-Hydroxysuccinimide bromoacetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 165,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 320,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 965,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6BrNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.02
NACRES:
NC.07
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
€ 165,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
solubility
acetone: 25 mg/mL, DMF: soluble
functional group
NHS ester
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N1OC(CBr)=O)CCC1=O
InChI
1S/C6H6BrNO4/c7-3-6(11)12-8-4(9)1-2-5(8)10/h1-3H2
InChI key
NKUZQMZWTZAPSN-UHFFFAOYSA-N
Application
A heterobifunctional cross-linking reagent which allows bromoacetylation of primary amine groups followed by coupling to sulfhydryl-containing compounds. Typically, initial reaction couples via ester to primary amine by amide bond formation in the pH range 6.5-8.5. The second reaction results in thioether bonding in pH range 7.0-8.0.
Disclaimer
The bromoacetyl group is light sensitive.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
13397317020124230
assay
≥95%
assay
98%
assay
≥97.0% (GC)
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
acetone: 25 mg/mL, DMF: soluble
solubility
water: insoluble
solubility
water: insoluble
solubility
-
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
form
powder
form
liquid
form
-
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)