Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 32,30 |
Über diesen Artikel
vapor pressure
0.05 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
mp
116-118 °C (lit.), 118-120 °C
solubility
methanol: soluble 1 g/10 mL, absolute ethanol: 10 part(lit.), water: soluble 10 parts(lit.), diethyl ether: very slightly soluble(lit.)
functional group
amide
SMILES string
NC(=O)CCl
InChI
1S/C2H4ClNO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
InChI key
VXIVSQZSERGHQP-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description ≥98.0% (HPLC) | description ≥98% |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98% |
| solubility diethyl ether: very slightly soluble(lit.), absolute ethanol: 10 part(lit.), methanol: soluble 1 g/10 mL, water: soluble 10 parts(lit.) | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form solid | form powder |
| mp 116-118 °C (lit.), 118-120 °C | mp 116-118 °C (lit.) |
| vapor pressure 0.05 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 0.05 mmHg ( 20 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloracetamid
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
338.0 °F
Flammpunkt (°C)
170 °C
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
79-07-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?