Merck
298441
Sigma-Aldrich
Chlorboranmethylsulfid-Komplex
Synonym(e):
Bormonochlorid-methylsulfid-Komplex, Monochlorboran-methylsulfid-Komplex
Größe auswählen
50 G
€ 362,00
€ 362,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
€ 362,00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2S·BH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 362,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Dichte
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
thioether
SMILES String
C[S+](C)[BH2-]Cl
InChI
1S/C2H8BClS/c1-5(2)3-4/h3H2,1-2H3
InChIKey
CUKLQTNDSCOWTI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reagent for hydroboration and synthesis of chlorodialkylboranes.
Reactant for:
  • Substitution reactions
  • Boronation reactions
  • Preparation of diborylamines
  • Preparation of unsymmetrical borafluorenes via low-temperature carbon-hydrogen activation reactions
  • Asymmetrical aldol reactions with a-chiral aldehydes
  • Addition reaction with α-pinene
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
75.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
24 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)