Wichtige Dokumente
307629
Bortriiodid
95%
Synonym(e):
Boron iodide (BI3), Triiodoborane
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
Dichte
3.35 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
IB(I)I
InChI
1S/BI3/c2-1(3)4
InChIKey
YMEKEHSRPZAOGO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
It can also be used to prepare imidazole based imino aluminum dihalide metal complexes [3] and boron carbonitride (BCN) nanowires.[4]
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?